Imprimer
Votre recherche pour: Spectrophotomètres UV-Visible
43  résultat(s)
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Les spectrophotomètres Spectroquant Prove sont conçus pour l'analyse de l'eau - eaux usées, eaux de traitement ou eau potable, et boissons.
promo
Référence Produit: (634-6001)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le spectrophotomètre UV-1600PC est conçu pour les contrôles qualité de routine quotidiens, le contrôle en cours de processus de fabrication et pour le...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (634-6041)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau compatible avec de nombreuses applications, notamment pour les laboratoires pharmaceutiques, biochimiques, cl...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: The PV4 visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
promo
Référence Produit: (634-6040)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The V-3000 is a highly robust unit designed for advanced routine measurements and educational applications.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (634-1230)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le spectrophotomètre à faisceau unique UV/Visible P6 est un instrument facile à utiliser avec des performances avancées.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (634-6042)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Spectrophotomètre UV/visible spécialement conçu pour des mesures avancées.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (634-1231)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Spectrophotomètre UV-visible, VWR®, P9, Tungstène/deutérium, Plage d'absorbance: –0,3 - +3,0 A, Gamme photométrique: 0 - 200% T, Précision de la longueur d'onde: ±0,3 nm, 580×420×235 mm, 18 kg
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (634-1229)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le spectrophotomètre UV/Visible P4 est un instrument facile à utiliser, doté de performances avancées.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (634-1227)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le spectrophotomètre M4 à monofaisceau splitté et lampe flash au xénon est un produit facile d'utilisation, très fiable et précis.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (634-6000)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les spectrophotomètres U-3900 et U-3900H sont des solutions de recherche complètes. Ils offrent d'excellentes performances rendues possibles par la fa...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces spectrophotomètres UV/Vis-NIR offrent une très grande flexibilité dans l'évaluation et le contrôle qualité d'échantillons solides, de composants t...
Fournisseur: WTW
Description: Photomètres portables incluant de nombreuses applications de turbidité et pH dans le contrôle environnemental, traitement de l'eau, les industries du ...
Fournisseur: Hach
Description: Le DR1900 est un spectrophotomètre fiable conçu pour l'eau potable, l'eau industrielle, et les eaux usées.
Référence Produit: (705-0922)
Fournisseur: WTW
Description: Les photoLab® 7600 UV-Vis combinent l'analyse de routine avec l'analyse spectrale et la procédure innovante OptRF.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom