Imprimer
Agitateurs magnétiques chauffants, RH basic 2 IKAMAG®
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IKAMAG®
442-0174EA 490 EUR
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Agitateurs magnétiques chauffants, RH basic 2 IKAMAG®
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque en acier inoxydable.
  • Circuit de sécurité fixe (400 °C)
  • Moteur d'agitation à démarrage progressif
  • Utilisables de +5 à +40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21