Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs magnétiques
62  résultat(s)
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (444-0572)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les agitateurs magnétiques VWR® Advanced offrent des résultats précis et reproductibles. Ces unités faciles à utiliser contrôlées par microprocesseur ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateurs chauffant compacts avec plateau en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé permet d’éviter les éventuel...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces agitateurs de grande capacité contrôlés par microprocesseur sont idéals pour les applications à grand volume. Vous avez le choix entre deux modèle...
promo
Référence Produit: (442-1310)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (442-0883)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur magnétique ultra-plat et compact sans pièce mobile. Inverse le sens de rotation toutes les 30 s afin d'assurer un mélange optimal.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 2MAG
Description: Agitateur magnétique ultra plat, idéal pour les milieux très visqueux. Le boîtier hermétiquement scellé en acier inoxydable résiste à la pression et a...
Fournisseur: 2MAG
Description: Agitateurs magnétiques ultra-plats avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable. Températures de fonctionnement jusqu'à 50 °C.
Fournisseur: 2MAG
Description: Agitateur ultra plat, protégé contre les explosions. Le boîtier scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures ...
Référence Produit: (442-1118)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Agitateur magnétique ultraplat, sans composants mécaniques mobiles.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (442-1092)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Agitateurs petits, simples et efficaces spécialement conçus pour les micro-titrages.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: 2MAG
Description: Le boîtier en acier inoxydable scellé hermétiquement est étanche à l'eau, aux germes et aux poussières. Températures de fonctionnement pour la version...
Fournisseur: 2MAG
Description: Cet agitateur miniaturisée pour cuvettes est idéal pour une intégration dans le système, par exemple, un spectrophotomètre. Le boîtier en acier inoxyd...
Fournisseur: 2MAG
Description: Agitateur magnétique robuste avec boîtier hermétiquement fermé en acier inoxydable, idéal pour les milieux très visqueux. Températures de fonctionneme...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Les agitateurs magnétiques compacts sont parfaits pour le micro-titrage, la DBO, la microbiologie et la biochimie. Les unités solides sont puissantes ...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Fournisseur: 2MAG
Description: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom