The QTS-25 is a rugged benchtop instrument designed for the measurement of texture properties in production environments. It can operate in stand-alone mode using the included dedicated console or with a PC using the TexturePro software. In-process control testing applications in the food, cosmetic, pharmaceutical, polymers and textile industries.
- Conception robuste
- Choix entre des cellules de mesure de 5 kg ou 25 kg interchangeables
- Distance de mesure de 100 - 520 mm, correspondant à la plupart des tailles d'échantillons
- Eventail de sondes et d'accessoires pour forces de compression et de tension
Les instruments conviennent aux tests de contrôle en cours de fabrication, notamment dans l'industrie agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, des polymères et des textiles. L'instrument est disponible avec une grande variété de sondes, qui permettent de mesurer diverses propriétés, telles que la dureté, la cohésivité, l'adhésivité, la relaxation, le point de rupture, la tartinabilité, le point d'éclatement et la résistance au pelage.
Informations de livraison: Fourni avec la cellule de mesure adéquate, console, tige de contrôle de la position et kit de 3 tiges d'extension.