Imprimer
Texturomètres series LFRA
Fournisseur: Brookfield
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
619-0025EA 0 EUR
619-0025 619-0022
Texturomètres series LFRA
Analyseurs Analyseurs de texture
Cette gamme de texturomètres permet la mesure rapide et précise des propriétés de texture. Les instruments conviennent aux tests de contrôle en cours de fabrication et aux tests de produits finaux, notamment dans l'industrie agro-alimentaire, cosmétique, des adhésifs et des peintures. Les instruments sont disponibles avec une grande varié-té de sondes qui permettent de mesurer diverses propriétés, telles que la dureté, la cohésivité, la consistance, la maturité de consommation, l'adhésivité, le point de rupture, l'élasticité, le point d'égouttement et la résistance de gel. L'instrument est conforme aux monographies du GME et du GMIA pour l'évaluation du degré bloom de la gélatine (AOAC).
  • Convivial, commandes intuitives pour le développement de méthodes de test reproductibles et 99 cycles maxi-mum
  • Gamme d'analyseurs compacts disponible en fonction de la taille des échantillons, précision correspondant à 0,5% de la largeur de la graduation
  • Analyse de profil de texture (TPA) spécifique à l'industrie agro-alimentaire (nécessite TexturePro Lite)
  • Table de test réglable, avec plage de positions de 1 à 75 mm
  • Gamme de sondes disponibles pour de nouvelles applications