Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à large spectre
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2004EA 882 EUR
620-2004
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à large spectre
Thermomètres Thermomètres numériques
Pour le contrôle qualité, la surveillance de routine, la mesure de la température dans les cuvettes, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées. La touche de mémoire instantanée permet de retenir les valeurs minimum/maximum sur n’importe quelle période. Sonde à thermocouple de type K en acier inoxydable pour les sondes de type J, K ou T.
  • Connexion du thermomètre à un ordinateur ou à un enregistreur de données pour capturer et stocker les résultats
  • Grand écran LCD rétroéclairé: les valeurs sont lisibles même avec un faible éclairage
  • Minuteur progressif pour la mesure relative du temps pendant la prise de la température et l’enregistrement des valeurs minimale/maximale
REMARQUE: les valeurs sont valables pour la sonde en acier inoxydable incluse. Le thermomètre peut mesurer des températures comprises entre –200 et +1370 °C avec des sondes adaptées (à commander séparément).
Certifications: Traçable selon NIST et conforme à la norme de température internationale ITS-90. Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Livré avec une sonde, une pile 9 volts et un certificat d’étalonnage Traceable®.