Imprimer
Thermomètre numérique ultra-précis, testo 720
Fournisseur: Testo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1202EA 270 EUR
620-1202
Thermomètre numérique ultra-précis, testo 720
Thermomètres Thermomètres numériques
Cet instrument monocanal est adapté aux exigences de l'industrie. En association avec le boîtier TopSafe, le 720 est résistant aux milieux corrosifs.
  • Affichage continu des valeurs maximale/minimale
  • Alarme sonore avec valeur limite réglable
  • Bouton de maintien 'HOLD' de la valeur affichées
Un canal pour sondes PT100 ou NTC.
Certifications: Précision des sondes conforme à la norme 60751.
Informations de livraison: Fourni avec pile 6F22 neuf volts et protocole d'étalonnage - sans sonde.
NTC = Coefficient de température négatif