Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique de précision
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Traceable®
620-2000EA 691 EUR
620-2000
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique de précision
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre peut enregistrer jusqu'à 50 valeurs de température par heure dans une période de 24 heures. Les touches à membrane sont protégées des éclaboussures lors de manipulations complexes.
  • Sonde à réponse rapide avec actualisation jusqu'à trois fois par seconde
  • Touche mémoire qui réaffiche les mesures minimales/maximales
  • Fonction de gel 'HOLD'
Sonde en acier inoxydable (Ø×L: 3×160 mm) avec câble de 1,7 mètre.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST et à partir d'un laboratoire d'étalonnage ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001 accrédité par A2LA. Conformité à la norme ITS-90.
Informations de livraison: Livré avec un boîtier de protection en PVC, un certificat d'étalonnage Traceable®, une pile de neuf volts et une sonde.