Imprimer
Votre recherche pour: Chronomètres numériques
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (609-0054)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chronomètre numérique, Étanche, VWR®, Capacité de chronométrage: 24 heures, Nombre de canal: 1, jaune, l×p×h: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0131)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce chronomètre électronique comprend un calendrier et une horloge.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0139)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce chronomètre électronique comprend un calendrier et une horloge.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0212)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chronomètre à cristal de quartz avec grands chiffres LCD.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0213)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chronomètre numérique, VWR®, Capacité de chronométrage: 10 heures, Nombre de canal: 1, Précision: ±0,001 %, noir/bleu, l×p×h: 54×19×66,7 mm, Mémoire: +
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0211)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Grands chiffres (12,7 mm) pour une lecture aisée.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-1243)
Fournisseur: HANHART
Description: Chronomètre numérique, Profil, Profil, Capacité de chronométrage: 10 heures, Nombre de canal: 1, noir, l×p×h: 82×61×28 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-1118)
Fournisseur: HANHART
Description: Chronomètres résistants à l'eau avec fonctionnement à 2 boutons et boîtier en plastique ABS.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-1117)
Fournisseur: HANHART
Description: Poids: 62 g
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HANH225.1721-00)
Fournisseur: HANHART
Description: Basic function stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0193)
Fournisseur: HANHART
Description: Industrial stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-1404)
Fournisseur: HANHART
Description: Weight: 70 g.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MOIN376CE)
Fournisseur: MOINEAU
Description: Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HEATHS24645)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Chronomètre numérique, Capacité de chronométrage: 60 min, Nombre de canal: 1, jaune/bleu, l×p×h: 87×21×78 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom