Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (39)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Minuteurs numériques
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/23/18945123.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (609-0128)
Marques :  VWR Collection
Description:   Minuterie électronique monocanal avec mémoire et certificat d'étalonnage.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0185)
Marques :  VWR Collection
Description:   Minuteur numérique, Un canal, VWR®, Capacité de chronométrage: 100 min, Up/décompte: ↓, Précision: ±0,01 % (1 s), blanc, L×P×H: 65×15×67 mm, Alarme: +, Mémoire: +
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0190)
Marques :  VWR Collection
Description:   This single channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a three key operation for ease of use.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Horloge avec minuteur numérique, un canal, VWR® Traceable®, Capacité de chronométrage: 24 heures, Up/décompte: ↕, Précision: ±0,01 %, blanc/bleu, L×P×H: 70×14×51 mm, Alarme: +, Mémoire: +
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0184)
Marques :  VWR Collection
Description:   Digital timer, Un canal, VWR®, Capacité de chronométrage: 100 min, Up/décompte: ↓, Précision: ±0,01 %, blanc, L×P×H: 46×12×88 mm, Alarme: +, Mémoire: +
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0206)
Marques :  VWR Collection
Description:   Composé de dix boutons, ce minuteur permet une connexion directe pour une programmation plus rapide de la durée souhaitée. Divrses options de poses, t...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0210)
Marques :  VWR Collection
Description:   Minuteur numérique, VWR® Traceable®, Capacité de chronométrage: 100 min, Up/décompte: ↓, Précision: ±0,01 %, noir, L×P×H: 63,5×12,7×63,5 mm, Alarme: +, Mémoire: +
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (609-0181)
Marques :  VWR Collection
Description:   This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 56
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS