Imprimer
Votre recherche pour: Horloges murales
5  résultat(s)
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (620-2220)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cette horloge murale de laboratoire indique l'heure, la température et l'humidité.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-2219)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L×P×H : 235×25×254 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-2300)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Affichage de l’heure, de la température et de l’humidité depuis n’importe où
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MOIN1179AC)
Fournisseur: MOINEAU
Description: ABS/mineral glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MOIN5602GL)
Fournisseur: MOINEAU
Description: This radio-controlled wall clock is readable from a distance of up to 20 m.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom