Imprimer
Votre recherche pour: Titrateurs
24  résultat(s)
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: SI Analytics
Description: TitroLine® 5000, successeur du TitroLine®, est un titrimètre automatique simple d'utilisation pour une large gamme d'applications y compris les a...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Le Titroline® 7750 est la solution complète pour le titrage potentiométrique et le titrage KF volumétrique. Ce titrimètre combine les fonctions d...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Ces instruments très compacts et faciles d'emploi sont parfaits pour la détermination coulométrique de la teneur en eau selon Karl Fischer dans des co...
Fournisseur: SI Analytics
Description: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Fournisseur: SI Analytics
Description: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Le titrimètre offre les mêmes fonctions que le TitroLine® 7750 (titrage potentionmétrique et titrage volumétrique KF), avec une entrée de mesure IDS® ...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Les titrimètres automatiques TitroLine® 7000 sont utilisés dans les laboratoires des sociétés d'alimentation en eau et des stations d'épuration d...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Le Titronic® 300 est une burette à moteur pour le titrage manuel et un instrument de dosage précis pour les liquides superflus, les solvants et l...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Le titrimètre TitroLine® 7500 KF est un équipement volumétrique généraliste prévu pour un large éventail d'applications, notamment la volumé...
Fournisseur: SI Analytics
Description: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Fournisseur: Hach
Description: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Référence Produit: (661-0246)
Fournisseur: Hach
Description: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Les titrimètres coulométriques C10S KF sont parfaits pour la détermination rapide et précise de la teneur en eau tout en étant très simples d'uti...
Référence Produit: (HACH2270900)
Fournisseur: Hach
Description: Ce titrateur portable permet des analyses en laboratoire, en usine ou sur le terrain.
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (661-0241)
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Ce titrimètre compact est idéal pour les titrages potentiométriques rapides et précis. Grâce à son interface conviviale et sa conception compacte, c'e...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (661-0210)
Fournisseur: Mettler - Toledo
Description: Le titrimètre volumétrique KF est parfait pour la détermination rapide et précise de la teneur en eau tout en étant très simple d'utilisation. Les éch...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom