Imprimer
Votre recherche pour: Turbidimètres
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Appareil de mesure de la concentration des cellules par le procédé Turbitec pour la cytologie en phase liquide dans le dépistage du cancer du col de l...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le TIR 210 est un turbidimètre compact conçu pour des analyses rapides et précises sur site.
Fournisseur: Hach
Description: Grâce à leur source de lumière à lampe tungstène ou LED, ces appareils sont plus fiables pour livrer des mesures précises et stables.
Fournisseur: Hach
Description: Ces turbidimètres laser présentent une technologie optique performante. L'identification par radiofréquence (RFID) utilise des champs électromagnétiqu...
Fournisseur: WTW
Description: Les Turb® 355 permettent à l'utilisateur de réaliser des mesures néphélométriques sur la lumière diffusée à 90° avec une source de lumière infrar...
Fournisseur: WTW
Description: Les Turb 430, avec option laboratoire via LabStation, comprennent des analyses de l'eau potable, une fonction de surveillance de l'environnement,...
Référence Produit: (LOVI194000)
Fournisseur: Lovibond
Description: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LOVI194300)
Fournisseur: Lovibond
Description: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACHLXV3229900001)
Fournisseur: Hach
Description: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hach
Description: Ces turbidimètres portables sont conçus pour des applications liées à l'eau potable.
Fournisseur: WTW
Description: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Fournisseur: EUTECH
Description: Le turbidimètre fonctionne selon le principe néphélométrique pour obtenir des résultats reproductibles et précis de laboratoire.
Référence Produit: (707-0005)
Fournisseur: Hach
Description: Le disque est conçu pour mesurer la transparence d'eau in situ à l'aide de la méthode semi-quantitative.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LAMOLMI974-T)
Fournisseur: LaMotte Chemicals
Description: Portable turbidity meter for both low level drinking water applications and high turbidity.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ORIOAQ4500)
Fournisseur: Thermo Orion
Description: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom