Imprimer
Votre recherche pour: Transilluminateurs
24  résultat(s)
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (730-1488)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Tous les transilluminateurs VWR® coulissent pour un accès facile et offrent un éclairage uniforme. Ceux destinés à une utilisation avec le système ima...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les transilluminateurs à lumière bleue s'utilisent comme une alternative aux transilluminateurs UV, lorsque l'utilisateur souhaite des colorants «&nbs...
Référence Produit: (733-2310)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Transilluminateur, Syngene, GE-2020M-E, Longueur d'onde: 302, Taille de filtration: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Transilluminateur, Syngene, GX-2020SL-E, Longueur d'onde: 254/365 nm, Taille de filtration: 200×200 mm
Référence Produit: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
Description: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Les transilluminateurs Visi-Blue™ sont conçus pour une utilisation avec les échantillons colorés aux colorants SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP et autres ...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Tous les transilluminateurs de paillasse sont compacts, légers et constituent une alternative économique aux transilluminateurs de la série haute perf...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Les transilluminateurs UV haute performance, équipés de quatre lampes de 25 W, assurent une illumination UV uniforme et intense de 100 W pou...
Référence Produit: (UVPA38-0325-01)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Transilluminateur
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Ces transilluminateurs UV/lumière blanche comportent des platines UV et lumière blanche juxtaposées. La lumière blanche sert à visualiser les gels col...
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Le convertisseur de conception unique convertit les rayons UV du transilluminateur à l'aide d'un diffuseur de lumière blanche permettant de visualiser...
Référence Produit: (730-1002)
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Les transilluminateurs à lumière blanche assurent une diffusion uniforme de la lumière pour les autoradiographies, les négatifs, les films radiographi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (733-2005)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: The TruBlu™ blue light transilluminator is ideal for viewing DNA gels stained with SYBR® Safe, thus eliminating the need for UV light or ethidium brom...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EMBILI-1300)
Fournisseur: EMBITEC
Description: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom