Imprimer
Votre recherche pour: Bains à ultrasons
24  résultat(s)
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le nettoyage par ultrasons a été l'une des méthodes les plus efficaces pour libérer les pièces à géométrie complexe, telles que les ailettes, les sous...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le nettoyage par ultrasons pénètre les interstices microscopiques et assure un nettoyage intégral des objets traités. Cela en fait l'une des méthodes ...
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: La gamme de bains à ultrasons à contrôle numérique pour paillasse XUB offrent une performance continue et fiable dans une grande variété d'environneme...
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Bain à ultrasons, Couvercle d'insert en acier inoxydable pour 1 bécher
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: La gamme de bains à ultrasons Elmasonic P est idéale pour toutes les applications dans des laboratoires d'analyse et médicaux ainsi que dans la p...
Référence Produit: (142-0035)
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Description: Ces bains à ultrasons sont dotés de la fonction Sweep commutable nouvellement mise au point. Cette fonction garantit une répartition homogène du champ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BRANSON
Description: Les bains à ultrasons CPX sont équipés de commandes numériques avec suivi de l'alimentation pour ajuster l'appareil en fonction de la charge (légère/l...
Fournisseur: BRANSON
Description: Les bains nettoyants des séries M et MH sont connus pour offrir un niveau élevé de précision et de fiabilité.
Référence Produit: (142-2595)
Fournisseur: BRANSON
Description: Le bain à ultrasons B200 permet de nettoyer les petits objets tels que les échantillons géologiques, les composants électriques/électroniques et de no...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Fournisseur: HAVER & BOECKER
Description: Il est utilisé pour un nettoyage en profondeur et en douceur des tamis.
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Description: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom