Imprimer
Bains à ultrasons multifréquences, série Transsonic TI-H
Fournisseur: Elma
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ELMA2390400010EA 3080 EUR
ELMA2390400010
Bains à ultrasons multifréquences, série Transsonic TI-H
La série Transsonic TI-H comporte neuf tailles de modèles différentes dans des configurations à 25 et 45 kHz. Son design ergonomique et sa compatibilité matérielle supérieure sont conçus pour un usage industriel dans la production, les ateliers de réparation et les centres de service. Ces bains à ultrasons sont équipés de minuteurs réglables entre 0 et 15 minutes.
  • Deux fréquences possibles pour un nettoyage doux ou intensif
  • Réservoirs vibrants en acier inoxydable spécial pour un usage intensif et une longue durée de vie
  • Degas : pour un dégazage rapide et efficace de la solution de nettoyage
  • Sweep : pour une répartition optimale du champ sonore
  • Chauffage réglable par thermostat (30 à 80 °C)
Avec deux fréquences possibles
Informations de commande: D'autres modèles sont disponibles. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.