Imprimer
Votre recherche pour: Pompes à vide à membrane
63  résultat(s)
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les VCP 80 et VCP 130 peuvent être utilisées comme pompes à vide et à pression et établissent une norme pour une utilisation efficace du vide. Utilise...
Référence Produit: (181-0094)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pompe à membrane à deux têtes et à fonctionnement à sec avec système de séchage automatique intégré. Cette pompe peut être utilisée pour une large gam...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (181-0310)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le VP 220 est idéal pour les évaporateurs rotatifs fournissant un vide suffisamment puissant pour les évaporations exigeantes sans l’utilisation de po...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (181-0067)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Single head, dry running diaphragm pump for a wide range of laboratory applications. It pumps, compresses and evacuates without affecting media, i....
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (181-0071)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pompe à membrane à double tête et fonctionnement à sec pour un large éventail d’applications en laboratoire. Elle pompe, compresse et évacue sans affe...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF
Description: Pompes à membrane à fonctionnement à sec, à simple ou double tête, résistantes aux produits chimiques, pour une large gamme d'applications en laborato...
Fournisseur: KNF
Description: Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent...
Fournisseur: KNF
Description: Pompe à vide à membrane, Diaphragmes: PTFE-coated, Débit: 34, Modèle: N 840 FT.18, Indice de protection: IP 44, L×P×H: 171×297×226 mm, Poids: 10,3 kg
promo
Fournisseur: KNF
Description: Ces systèmes de vide sont tout à fait adaptés au contrôle des processus dans un évaporateur rotatif. Le système fermé breveté permet une distillation ...
Référence Produit: (189-0033)
Fournisseur: KNF
Description: Système de pompe à vide SC 920 G est à vitesse régulée.
Application: Évaporation rotative, distillation.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF
Description: Les systèmes modulaires SC sont équipés d'une pompe à membrane résistant aux produits chimiques. Les systèmes de vide peuvent être utilisés dans une l...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: It is a single-head membrane vacuum pump which is widely used in research laboratories and industrial applications.
Référence Produit: (181-0570)
Fournisseur: KNF
Description: The robust diaphragm vacuum pump N920G is extremely quiet.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF
Description: Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system pr...
Référence Produit: (KNFAN938.50KT.18)
Fournisseur: KNF
Description: This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Les groupes de pompage VACUUBRAND répondent à un large éventail d'applications pour le vide ou le transfert de gaz et de vapeurs corrosives dans des l...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom