Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de pompe à vide
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Integra
Description: Ces systèmes sont utilisés pour l'aspiration, l'extraction ou la filtration des liquides biologiques ou chimiques, proprement et efficacement. Toutes ...
Fournisseur: Integra
Description: Tous les jours, dans les laboratoires, de petits volumes de liquide doivent être évacués. Cela inclut l'élimination des surplus de liquides des tubes ...
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Le VacuuCenter BVC basic est conçu pour un raccordement à une source de vide externe existante telle qu'une pompe à diaphragme ou un réseau sous vide ...
Energy Efficient
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Le système VACUUBRAND BVC sert à l’aspiration efficace et pratique des surnageants. Le niveau de vide, et donc la force d'aspiration, est réglable ave...
Energy Efficient
Fournisseur: Integra
Description: Le système VACUBOY à commande manuelle est particulièrement adapté à l'aspiration et l'élimination contrôlées et sûres de la totalité des liquides dan...
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Le VacuuCenter BVC professional est conçu pour l'aspiration et la mise au rebut de liquides biologiques. Son utilisation est particulièrement conforta...
Energy Efficient
Référence Produit: (181-9930)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Attach the Nalgene™ aspirator vacuum pump directly to sink faucets for vacuum draw. It can draw 11,5 L air per minute at a water flow rate of 6,5 L pe...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (216-1098)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAF199170250)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These system is used to aspirate tissue culture media, supernatants, and chemical wastes.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GILSON
Description: The Gilson® safe aspiration station is a stand-alone motorised vacuum system for quick and easy aspiration of biological liquid waste disposal. Liquid...
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Vacuum aspiration system. A plastic supporting plate with carrying handles and attachments for holding the vacuum-proof suction flask make the system ...
Référence Produit: (SCUT3350022)
Fournisseur: schuett-biotec GmbH
Description: The EcoVac safety-vacuum-system supports efficient work and increases the safety standard when working with infectious material in a laboratory.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom