Imprimer
Votre recherche pour: Vannes à vide
14  résultat(s)
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Valves of the VK series are sturdy isolation devices for the rough and fine vacuum range. The VKE series uses stainless steel for the metal parts and ...
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: These high vacuum angle valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: These ball check valves have a PTFE hollow ball and viton seals.
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Le réseau sous vide local VACUU.LAN raccorde plusieurs postes de travail à une pompe à vide. Les différents modules permettent de raccorder presque to...
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: High vacuum, helium leak-tested right angle valves VE have stainless steel bellows which seals the drive mechanism without any gap on the vacuum side.
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: The VS, VS C and VS B series valves are butterfly-type valves which offers very good conductance. The VS C series features a valve seal made of perflu...
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: VM series valves are hand operated diaphragm valves. They are used as isolation valves, air-admittance valves or manual-control valves.
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Gas inlet valves are small hand operated valves for admitting gases into a vacuum system.
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: These straight-through valves with electromagnetic (solenoid) drive are used for operating cycles with short intervals and it is often used as vacuum ...
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: These high vacuum through valves feature a very long life bellows-seal made from stainless steel.
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
Description: These manually operated butterfly valves are made of stainless steel with viton seal.
Référence Produit: (229-7485)
Fournisseur: SEMADENI
Description: Three way ball valve with PP body and PTFE tips with total length of 65 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom