Imprimer
Bains-marie, séries WNB et WNE
Fournisseur: Memmert
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
462-3590EA 1150 EUR
462-3590 462-3583
Bains-marie, séries WNB et WNE
Bains Bains-marie
Bains-marie avec réservoir en acier inoxydable résistant à la corrosion et boîtier extérieur. Les modèles WNB sont équipés d'un seul capteur PT100 alors que les modèles WNE en ont deux ; toutes les unités sont dotées d'une fonction d'ébullition. Les éléments chauffants sont incorporés sur les côtés et dans le fond du réservoir pour une meilleure uniformité de la température.
Contrôleur de base :
Contrôleur de température PID par microprocesseur avec système d'auto-diagnostic intégré, doté d'un voyant de panne et d'un écran LED numérique avec une résolution de 0,1 °C
Minuterie numérique programmable, 1 min à 99 h 59 min avec trois fonctions : activation, en pause, maintien
Double protection contre la surchauffe, systèmes mécaniques et électroniques
Excellent controller:
PID microprocessor controller with an integrated self-diagnostic system and digital LED display for all set parameters and alarm values, with 0,1 °C resolution (for temperatures below 99,9 °C)
Programmable digital timer, 1 min to 999 h with four functions; on, delayed on, hold, hold set temperature dependent with defined holding time
Acoustic and visual alarm for low liquid level; heating is automatically switched off at the end of the program
Safety features are the same as Basic controller and in addition, an independent adjustable over-temperature controller, TWW protection Class 3,1 or adjustable temperature limiter, Class 2 which can be set by user
Contrôleur PID par microprocesseur avec système d'auto-diagnostic intégré, écran LED numérique pour tous les paramètres définis et les valeurs d'alarme, avec une résolution de 0,1 °C (pour des températures inférieures à 99,9 °C).
Minuterie numérique programmable, 1 min à 999 h avec quatre fonctions : activation, activation retardée, maintien, maintien de la température définie avec une durée de maintien préréglable
Alarme sonore et visuelle de faible niveau de liquide ; le chauffage est désactivé automatiquement à la fin du programme
Les caractéristiques de sécurité sont les mêmes que celles du contrôleur de base. De plus, un contrôleur indépendant de surtempérature réglable TWW, avec une classe de protection 3.1, ou un limitateur de température réglable, de classe 2, peut être réglé par l'utilisateur
Informations de commande: Tous les modèles sont fournis sans grilles, sans jeux d'anneaux ni couvercle. Les couvercles sont recommandés lorsque l'on travaille au-dessus de 60 °C, les couvercles doivent être commandés en même temps que le bain. Veuillez commander les accessoires requis séparément, consultez le site Web pour plus de détails sur les accessoires disponibles.
Attention: * TA = température ambiante.