Imprimer
Votre recherche pour: Bains-marie à agitation
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bains-marie à agitation linéaire avec cuve en acier inoxydable et interface utilisateur simple et intuitive. Simples et rapides à adapter à des platea...
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Bains-marie à agitation en acier inoxydable conçus pour un fonctionnement continu sans surveillance. L'affichage lumineux sur plusieurs écrans LED, in...
Référence Produit: (462-0519)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Le bain-marie à agitation propose des performances de température et une fiabilité exceptionnelle. Il est parfait pour les applications de base et plu...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LAUDA
Description: Bain-marie à agitation pour des températures exactement reproductibles. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
Référence Produit: (EDVO5027)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (GERB3550)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Description: Bains-marie à agitation linéaire numérique et analogique avec un réservoir en acier inoxydable logé dans un boîtier extérieur durable. Le chariot à mo...
Référence Produit: (STUA12152-02)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Customisethe shaking water bath to your requirements with platforms and racks
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-1614)
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Bains-marie avec agitation polyvalents offrant la possibilité d'une agitation orbitale ou linéaire. Constitués d'un réservoir en acier inoxydable, ave...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED GMBH
Description: Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetic...
Référence Produit: (HAKATSCIR35)
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED GMBH
Description: These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in se...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom