Imprimer
Votre recherche pour: Déioniseurs
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (171-2708)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce déminéralisateur se branche sur un robinet d'eau de ville et délivre instantanément de l'eau pure à résistivité élevée. La capacité d'échange d'une...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MIELE
Description: Aqua purifier for two full or partial demineralisation cartridges. The casing made from white steel or stainless steel.
Référence Produit: (141-0552)
Fournisseur: MIELE
Description: Le système Aqua-Soft fournit un approvisionnement continu en eau douce. Il est compatible avec de l'eau d'une dureté allant jusqu'à 71° dH. Il fo...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BIND8012-0759)
Fournisseur: Binder
Description: This system is used to fully desalinate faucet water for BINDER climate chamber humidification systems. The ion exchanger system consists of a pressur...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BEHRB00223482)
Fournisseur: BEHR
Description: The standard canister is made of V4A stainless steel with widespread pure water supply applications. They are aslo suitable for second stage purificat...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BARND0805)
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: It is a simple, cost effective method for deionisation or pretreatment of lab water. Typically these units are ideal where water usage is up to 38 lit...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: AQUADEM
Description: La gamme en polyamide est un ensemble de colonnes de déminéralisation utilisant la technologie des résines échangeuses d'ions à lits mélangés. Ces app...
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: These B-Pure™ laboratory-grade water systems are designed for pre-treatment or deionization application needs. The design provides the ability to add ...
Fournisseur: BEHR
Description: Mixed bed ion exchanger for small to medium quantities of ultrapure water to the supply from laboratory dishwashers to general care in the laboratory ...
Fournisseur: BEHR
Description: These deionisers are thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal...
Référence Produit: (HECH40075010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Ion exchanger for purified water.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom