Imprimer
Déminéralisateur à cartouches interchangeables
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
171-2708EA 1180 EUR
171-2708
Déminéralisateur à cartouches interchangeables
Purificateurs d'eau Déioniseurs
Ce déminéralisateur se branche sur un robinet d'eau de ville et délivre instantanément de l'eau pure à résistivité élevée. La capacité d'échange d'une cartouche est de 300 l d'eau pour une alimentation en eau de ville à 25° hydrométriques.
  • Simplicité d'emploi
  • Solution économique
  • Cartouches faciles à changer (changement de couleur lorsque les résines sont épuisées)
La résistivité de l'eau produite est toujours largement supérieure à 1 MΏ/cm : elle monte normalement à 10 MΏ/cm après soutirage des 30 premiers litres. Le débit normal est de 20 à 40 L/h, avec un maximum de 80 L/h.
L'eau déminéralisée obtenue est extrêmement pure en ce qui concerne les ions minéraux, mais elle n'est pas exempte de pyrogènes ou de bactéries. Elle peut remplacer l'eau dsitililée dans bien des travaux de laboratoire, mais ne convient pas à des usages pharmaceutiques ou à la préparation de solutés injectables. Pour de tels emplois, il faudra procéder à une stérilisation éventuellement par ultrafiltration.
La cartouche en polyméthacrylate de méthyle transparent, avec embouts en polystyrène, contient des résines "en lits mélangés" échangeuses d'anions et de cations.