Imprimer
Votre recherche pour: Distillateurs
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Get high purity water with all-glass construction.
Fournisseur: LAUDA
Description: Distillateur d'eau (entièrement automatique) pour une double distillation, convenant aussi bien à une installation sur paillasse que sur un mur.
Fournisseur: LAUDA
Description: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Produces cold distilled water for immediate use.
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Save money while maintaining high performance.
Fournisseur: SciLabware
Description: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Référence Produit: (HECH40225010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SELE4903003)
Fournisseur: SELECTA
Description: Aquasel is suitable for continuous distilled water requirements.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom