Imprimer
Station météorologique, Ultimate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2128EA 137 EUR
VWRI620-2128
Station météorologique, Ultimate
Cette station météorologique comprend un calendrier perpétuel allant jusqu'à 2099 avec: la date, l'heure réglable 12/24 heures avec alarme, la phase lunaire, un indicateur de marée, les heures de lever et de coucher du soleil, la pression barométrique, la prévision météorologique animée, une mémorisation des valeurs minimale/maximale pour le thermo-hygromètre. Le thermo-hygromètre RF sans fil assure une connexion avec un maximum de trois sondes à distance.
  • Icônes faciles à lire
  • Tableau indiquant la pression en bars, indicateur de l'historique et des tendances
  • Thermo-hygromètre intérieur et extérieur avec indicateur de tendance
L×H : 127×201 mm
Certifications: Conformité RoHS. Traçabilité aux standards NIST. Normes ISO/IEC 17025:2005.
Informations de livraison: Livrée avec une sonde à distance avec batteries et deux piles AA pour l'unité principale.