Imprimer
Pluviomètre selon Hellmann
Fournisseur: Amarell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AMARK191066EA 19.6 EUR
AMARK191066 620-1105
Pluviomètre selon Hellmann
Stations météorologiques
Pluviomètre en acier inoxydable, réceptacle en PS transparent
  • 250 ml pour le recueil de 25 mm de précipitations
  • Division: 1 mm
  • Surface de collecte: 10000 mm²