Imprimer
Votre recherche pour: Poids d'étalonnage
44  résultat(s)
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli; ces poids sont adaptés aux balances électroniques de précision et de moyenne résolution. Ca...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces poids en laiton sont conçus pour aborder les concepts de masses et de forces dans l'enseignement.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids de test en acier inoxydable ou feuilles d'aluminium.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids rectangulaires en fonte, magnétisation permanente.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces poids d'étalonnage, avec uniquement trois poids en acier inoxydable, satisfont aux exigences de routine des balances de précision et des...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli; ces poids sont adaptés aux balances électroniques haute résolution.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli; ces poids sont adaptés aux balances électroniques de précision et de moyenne résolution. Ca...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les poids de 1 à 50 g sont monoblocs. Les plus gros sont dotés d'une cavité d'ajustement.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les poids en acier inoxydable de classe F2 s'adressent aux utilisateurs qui, lors de leurs opérations de calibrage ou de leurs pesées quotidienne...
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable. Les poids en fil jusqu'à 500 mg sont en alliage de cobalt.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids rectangualires en fonte (densité 7,2 g/cm³).
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids en acier inoxydable de classe 1, pour le contrôle précis et l'étalonnage de balances électroniques.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les poids de la classe E1 des classes d'exactitude OIML sont destinés à assurer la traçabilité entre les étalons de masse nationaux (dont les valeurs ...
Référence Produit: (611-1854)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Set de poids, Calibration, VWR®, Série de poids: 10 g; 50 g; 100 g, Nb. de poids: 3
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (611-3815)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Poids, Calibration, VWR®, Classe: E1, Poids: 1000 g, Acier inoxydable
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom