Imprimer
Papiers indicateur de pH, Rota
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Rota®
VWRC109526.0050EA 965 EUR
VWRC109526.0050 VWRC109526.0005
Papiers indicateur de pH, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces rouleaux (4,8 m×10 mm) n'ont qu'une zone de couleur et sont utiles lorsqu'une mesure de haute précision n'est pas nécessaire.