Giemsa colorant, grade technique utilisé comme coloration du sang, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Colorant de Giemsa
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081642 Numéro CAS: 51811-82-6 EINECS: 257-438-2 |