Giemsa colorant solution modifiée, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Colorant de Giemsa
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Modified Giemsa stain may be used for the identification of each human chromosome by differentials staining.
Modified Giemsa stain means when the pH of the Giemsa stain is changed from the usual 6.8 to 9.0.
Densité:
0,99 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081642 Numéro CAS: 51811-82-6 EINECS: 257-438-2 UN: 1230 ADR: 3,II |