Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131580 UN: 1230 ADR: 3,II |