Imprimer
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
MG80-2.5LEA 128 EUR
MG80-2.5L
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo