Imprimer
Violet de méthyle 2B, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]méthylammonium
M-Clarity™ quality level = MQ200
69710-100GEA 45.7 EUR
69710-100G 69710-25G 69710-500G
Violet de méthyle 2B, Sigma-Aldrich®
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
Poids moléculaire: 393,96 g/mol
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III