Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée), Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
NADP
Formule:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Poids moléculaire: 787,37 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00065390 Numéro CAS: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |