NADPH-Na4
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃ Poids moléculaire: 833,35 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00036263 Numéro CAS: 2646-71-1 EINECS: 220-163-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...