Imprimer
Kit de test de Marquis
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
321761UEA 256 EUR
321761U
Kit de test de Marquis
Tests pour le dépistage de drogue
Ce kit permet de réaliser 40 tests.
Adapté au test de diverses substances, dont les amphétamines et les opiacés.
Informations de commande: Huit lots de cinq ampoules de 0,2 ml de Marquis,
40 casse-ampoules,
50 agitateurs.