Imprimer
VWR®, Pissettes de sécurité, col large, ventilée
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
215-2548EA 58.7 EUR
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
VWR®, Pissettes de sécurité, col large, ventilée
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon à vis ventilé en PP.
  • Dénomination chimique en anglais, français, allemand et espagnol
  • Formule chimique, numéro du CAS
  • Pictogrammes de risques, libellés de signalisation, déclarations de risque H ; déclarations de précaution P
Safety imprint in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). Dispensing tube with jet tip made of PP to optimise backflow of the medium that can be cut to length.