Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (1)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Lampes au mercure
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/16/18989516.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Trier par:
Référence Produit: (ZEIS0000001313162)
Marques :  ZEISS
Description:   This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (28-4042-25)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Lampe à mercure
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   Lampe à mercure, Pen-Ray®, Pour: Analyse, photoréaction et étalonnage, Hauteur: 117,3 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 3  de 3