Imprimer
Votre recherche pour: Lampes spectrales
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lampe spectrale, Lampe halogène au tungstène
Fournisseur: Hach
Description: Lampe spectrale, Deuterium lamp
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Lampe spectrale, Rare gas, Pen-Ray®, Lampe au néon
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Lampe spectrale, Zinc, sorties axiales, 203 mm
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description: Lampe spectrale, Pen-Ray®, Lampe d'étalonnage, série CP, 254 nm, 47 mm
Fournisseur: DIDALAB
Description: Nine pin socket spectral lamps with dimensions (H×Ø) 107×21 mm, operated with 1 Amp fixed current.
Référence Produit: (ZEIS3901580000000)
Fournisseur: ZEISS
Description: Lampe spectrale, Tungsten lamp filament, 6 V, 30 W
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom