Imprimer
Systèmes de surveillance de température sans fil, EBI 40
Fournisseur: Ebro
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1802EA 1690 EUR
620-1802 620-1803
Systèmes de surveillance de température sans fil, EBI 40
Systèmes de surveillance Systèmes de surveillance de la température et du CO₂
L'EBI 40 permet de réaliser des applications de surveillance hautes températures. Associé au boîtier d'isolation thermique (620-1804), il s'utilise pendant deux heures, à des températures allant jusqu'à 250 °C. Au-delà, il est placé à distance et les températures sont lues à l'écran.
  • Thermocouple de type K avec connecteur SMP
  • Option de programmation via les touches du clavier : ESC (Échap), OK, Up (Haut), Down (Bas)
  • Configuration, téléchargement du programme et des données via connexion USB
  • Affichage coloré pour la présentation numérique et graphique des données
Ce système est conçu pour les étuves et fours, la détermination du durcissement (laquage), la surveillance de cuisson et les procédés de refroidissement dans l'industrie alimentaire.
L×P×H: 140×118×35 mm.
Certifications: Conforme à la norme IP 40.
Informations de livraison: Comprend un certificat d'étalonnage établi en usine. Les sondes ne sont pas fournies.