Imprimer
Votre recherche pour: Filtres de traitement des liquides
20  résultat(s)
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor
Description: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Fournisseur: Avantor
Description: Le filtre à éluant Last Drop™ utilise un élément plat, qui est installé en parallèle au fond du réservoir, ce qui permet au filtre de tout absorber, s...
Fournisseur: Avantor
Description: These filters are made from 100% PEEK.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Fournisseur: Bohlender
Description: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Référence Produit: (590-0201)
Fournisseur: Bohlender
Description: Bougie filtrante en PE poreux.
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (590-0221)
Fournisseur: Bohlender
Description: Filtres d'aspiration avec membrane PTFE
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Référence Produit: (ROBU80052)
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Référence Produit: (VIVAH2O-CUF)
Fournisseur: Sartorius
Description: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Solvent reservoir sparger, Titane, Taille de pore: 10 µm
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
Description: The No-Met polyethylene filter is designed for applications involving the separation of biomolecules, with inert polymeric fittings for 1/8" tubing an...
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Description: Acier inoxydable, PEEK ou UHMWPE.
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
Description: La forme extra-plate de la crépine permet de prélever jusqu'au dernier ml votre phase mobile sans introduction d'air.
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Description: Les crépines à canule sont totalement en acier inoxydable 316. Les crépines à raccords filetés possèdent des bouchons filetés Kel-F® (PCTFE).
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom