Imprimer
Flacons de culture cellulaire à revêtement fibronectine Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-0247EA 0 EUR
734-0247
Flacons de culture cellulaire à revêtement fibronectine Corning® BioCoat™
Ballons Flacons pour culture cellulaire
La fibronectine existe sous forme dimère dans le plasma et sous forme multimérique dans la matrice extracellulaire et sur les surfaces cellulaires. Elle favorise l'adhésion cellulaire, l'étalement, la prolifération et la différenciation de nombreux types de cellules, en particulier des fibroblastes et d'autres cellules d'origine mésenchymale. Les flacons Corning® BioCoat™ sont des récipients de culture tissulaire avec application uniforme de fibronectine humaine. Ces flacons sont fabriqués dans un environnement rigoureusement contrôlé et testés pour garantir la stabilité et les performances des produits.
Les applications comprennent l'amélioration de l'adhésion cellulaire et de l'étalement, l'expansion rapide des populations cellulaires, la culture avec peu ou pas de sérum, des tests d'adhésion cellulaire, des études sur les effets de la fibronectine sur le comportement cellulaire et l'amélioration de la survie des cellules primaires dans des cultures.