Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (1)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Enregistreurs
12  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces enregistreurs permettent de surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les incubateurs, les entrepôts, les chambres froides et sites de ...
Référence Produit: (SIMEAB3500)
Marques :  TQC
Description:   Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Description:   Enregistreurs à mini-disques destinés à enregistrer les variations de température. Ils utilisent la technologie de la dilatation de gaz pour la tempér...
Référence Produit: (HERA6383-5)
Marques :  Heraeus
Description:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  DICKSON
Description:   Ces enregistreurs graphiques avec affichage digital permettent une capture rapide des données de température et d'humidité. Dotés d'une excellente rés...
Marques :  DICKSON
Description:   Les enregistreurs de données SC3 permettent le tracé de courbes de température. Ils s'utilisent pour un large éventail d’applications critiques comme ...
Marques :  DICKSON
Description:   Cet enregistreur de courbes sur disque Ø 203 mm fournit une plus grande flexibilité, un stylo sur bras articulé rabattable pour un remplacement r...
Référence Produit: (620-0432)
Marques :  DICKSON
Description:   These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 12
  1  2  Suivant