Imprimer
Mortiers avec pilon
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRND110705EA 0 EUR
BRND110705
Mortiers avec pilon
Mortiers et pilons Mortiers avec pilon
Mélamine formaldéhyde, blanc
  • Résistance à ébullition et autoclavables (121 °C)
  • Avec pieds et bec