Imprimer
Votre recherche pour: Jerricans
32  résultat(s)
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Jerricane, À col large, bouchon à vis, PE-HD/PP, Capacité: 5 l, l×p×h: 134×185×283 mm, Bouchon à vis blanc, Filetage: 38 mm, Non stérile
Référence Produit: (216-1917)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Jerricane jetable, en PEHD, avec poignée intégrée pour faciliter le transport et le versement.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP blanc.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Stainless steel 18/10.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En HDPE translucide, capuchon à vis en PP.
Fournisseur: DÜPERTHAL GMBH & CO
Description: PE, electrostatically conductive.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PE-HD fluoré avec bouchon à visser en PP.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Jerricans, Lowboys™, Nalgene®, forme plate, avec bouchon à vis et robinet, PP, Capacité: 15 l, l×p×h: 368×368×203 mm, Couleur: naturel, Ø int. col: 44 mm, Filetage: 63 mm
Référence Produit: (216-4402)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En HDPE translucide avec bouchon en PP blanc.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Kautex
Description: HDPE, natural colour.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Jerricane, col étroit, sans bouchon à vis, PE-HD, Capacité: 10 L, l×p×h: 190×230×310 mm, Couleur: translucide, UN approval: 3H1/X1.9/250, Ø int. col: 40,5 mm, Filetage: DIN50
Fournisseur: BÜRKLE
Description: En PEHD, noir, antistatique.
Fournisseur: Corning
Description: PEHD translucide.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: PP, translucide.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: HDPE, black (eletrically conductive).
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Le support de remplissage permet de verser aisément des liquides et de doser efficacement à partir du jerrican compact Bürkle de 10 litres.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom