Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Guides de lumière
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Source de lumière froide, Col de cygne à deux bras, Ø = 4,5 mm, L = 600 mm, VWR®
Référence Produit: (631-1753)
Marques :  VWR Collection
Description:   Source de lumière froide, Éclairage annulaire, Ø 66 mm, 750 mm, VWR®
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  SCHOTT AG Lighting and imaging
Description:   Source de lumière froide, Col de cygne souple à deux bras, 4,5 mm Ø/600 mm de longueur
Marques :  SCHOTT AG Lighting and imaging
Description:   Eclairage annulaire, Éclairage annulaire, Øi = 66 mm, distance de travail 1000 mm
Marques :  SCHOTT AG Lighting and imaging
Description:   Source de lumière froide, Guide de lumière semi-rigide à deux bras (L = 1000 mm)
Marques :  SCHOTT AG Lighting and imaging
Description:   Source de lumière froide, Éclairage à lumière transmise, pour guides lumineux de 84 mm Ø
Marques :  MOTIC
Description:   Source de lumière froide, Guide lumineux à col de cygne, un bras, Ø×L : 0,5 mm×200 mm
Référence Produit: (ZEIS4355080000000)
Marques :  ZEISS
Description:   Source de lumière froide, Guide de lumière
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS