Imprimer
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dichloroethylene-[²H₂]
CILDLM19360.1 CIL-DLM-1936-1
PROOCILDLM19360.1EA 719 EUR
PROOCILDLM19360.1 PROOCIL-DLM-1936-1
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
1,2-Dichloroethylene-[D₂]
Formule: C₂D₂Cl₂
Numéro CAS: 15075-90-8