Chloroforme-D1 (99.8% D) pour spectroscopie RMN, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chloroforme-D
, Trichlorométhane-D1
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CDCl₃ Poids moléculaire: 120,38 g/mol Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –64,1 °C Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000827 Numéro CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |