Imprimer
Flacons ronds, col étroit, type Boston, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
215-2568EA 1110 EUR
215-2568 215-2569 215-2564 215-2573 215-2572 215-2570
Flacons ronds, col étroit, type Boston, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904