Imprimer
Acide fluorhydrique 40%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20306.296EA 95.4 EUR
20306.296
Acide fluorhydrique 40%, GPR RECTAPUR®
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Poids moléculaire: 20,01 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 40 - 42 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm